Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SEMA3A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9353EA 579 EUR InStock
BSBTPB9353
Anti-SEMA3A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Semaphorin-3A(SEMA3A) detection. Tested with WB in Human.

SEMA3A is also known as COLL1, SEMA1 or SEMAL. This gene is a member of the semaphorin family and encodes a protein with an Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domain, a PSI domain and a Sema domain. This secreted protein can function as either a chemorepulsive agent, inhibiting axonal outgrowth, or as a chemoattractive agent, stimulating the growth of apical dendrites. In both cases, the protein is vital for normal neuronal pattern development. Increased expression of this protein is associated with schizophrenia and is seen in a variety of human tumor cell lines. Also, aberrant release of this protein is associated with the progression of Alzheimer's disease.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for Semaphorin 3A is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: SERPINA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité