Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCND1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9370EA 579 EUR InStock
BSBTPB9370
Anti-CCND1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for G1/S-specific cyclin-D1(CCND1) detection. Tested with WB in Human.

  • Cyclin D1, also known as CCND1, is a human gene. The protein encoded by this gene belongs to the highly conserved cyclin family, whose members are characterized by a dramatic periodicity in protein abundance throughout the cell cycle. Cyclin D1 encodes the regulatory subunit of a holoenzyme that phosphorylates and inactivates the retinoblastoma protein and promotes progression through the G1-S phase of the cell cycle. Amplification or overexpression of cyclin D1 plays pivotal roles in the development of a subset of human cancers including parathyroid adenoma, breast cancer, colon cancer, lymphoma, melanoma, and prostate cancer. The cyclin D1 gene is overexpressed in human breast cancers and is required for oncogene-induced tumorigenesis. Brisken et al. (2003) found that prolactin induced IGF2 mRNA and IGF2 induced cyclin D1 protein expression in mouse mammary epithelial cultures. And they also concluded that IGF2 is a mediator of prolactin-induced alveologenesis and that prolactin, IGF2, and cyclin D1 are components of a developmental pathway in mammary gland.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for Cyclin D1 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: CD36
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité