Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLD1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9380EA 579 EUR InStock
BSBTPB9380
Anti-PLD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Phospholipase D1(PLD1) detection. Tested with WB in Human;Mouse.

By somatic cell hybrid analysis, PLD1 is mapped to 3q26.31. This gene encodes a phosphatidylcholine-specific phospholipase which catalyzes the hydrolysis of phosphatidylcholine in order to yield phosphatidic acid and choline. The enzyme may play a role in signal transduction and subcellular trafficking. Alternative splicing results in multiple transcript variants with both catalytic and regulatory properties. And PLD1 disrupted association of gamma-secretase protein components, independent of PLD1catalytic activity. What's more, PLD1 regulates intracellular trafficking of beta-amyloid, distinct from its effect on gamma-secretase activity.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for PLD1 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: PLN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité