Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTGER2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9386EA 579 EUR InStock
BSBTPB9386
Anti-PTGER2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Prostaglandin E2 receptor EP2 subtype(PTGER2) detection. Tested with WB in Human.

Prostaglandin E2 receptor (53kDa), also known as EP2, is aprostaglandin receptor for prostaglandin E2. It is encoded by the human gene PTGER2. It may be associated with aspirin-induced asthma. PTGER2 is mapped to chromosome 14q22. This gene encodes a receptor for prostaglandin E2, a metabolite of arachidonic acid which has different biologic activities in a wide range of tissues. Mutations in this gene are associated with aspirin-induced susceptibility to asthma.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for PTGER2 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: ROCK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité