Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SDC4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9388EA 550 EUR InStock
BSBTPB9388
Anti-SDC4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Syndecan-4(SDC4) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

Syndecan 4 is also known as SDC4. The protein encoded by this gene is a transmembrane (type I) heparan sulfate proteoglycan and is a member of the syndecan proteoglycan family. The syndecans mediate cell binding, cell signaling, and cytoskeletal organization and syndecan receptors are required for internalization of the HIV-1 tat protein. The syndecan-1 protein functions as an integral membrane protein and participates in cell proliferation, cell migration and cell-matrix interactions via its receptor for extracellular matrix proteins. Altered syndecan-1 expression has been detected in several different tumor types. While several transcript variants may exist for this gene, the full-length natures of only two have been described to date. These two represent the major variants of this gene and encode the same protein.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for Syndecan 4 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: SELL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope: Yes
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité