Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SOCS2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9400EA 579 EUR InStock
BSBTPB9400
Anti-SOCS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Suppressor of cytokine signaling 2(SOCS2) detection. Tested with WB in Human;Rat.

Suppressor of cytokine signaling 2 is a protein that in humans is encoded by the SOCS2 gene. This gene encodes a member of the STAT-induced STAT inhibitor (SSI), also known as suppressor of cytokine signalling (SOCS), family. SSI family members are cytokine-inducible negative regulators of cytokine signaling. The expression of this gene can be induced by a subset of cytokines, including erythropoietin, GM-CSF, IL10 and interferon-gamma (IFN-gamma). The protein encoded by this gene is found to interact with the cytoplasmic domain of insulin-like growth factor 1 receptor (IGF1R), and thus is thought to be involved in the regulation of IGF1R mediated cell signaling. By cytogenetic and radiation hybrid mapping, Yandava et al. (1999) mapped the SOCS2 gene to chromosome 12q21.3-q23.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for SOCS2 is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: SOCS3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité