Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9409EA 579 EUR InStock
BSBTPB9409
Anti-SYP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Synaptophysin(SYP) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

SYP(Synaptophysin) is located on the short arm of X chromosome (Xp11.23-p11.22). The protein is a synaptic vesicle glycoprotein with four transmembrane domains weighing 38kDa. It is present inneuroendocrine cells and in virtually all neurons in the brain and spinal cord that participate in synaptic transmission. It acts as a marker for neuroendocrine tumors, and its ubiquity at the synapse has led to the use of synaptophysin immunostaining for quantification of synapses. Also, the protein binds cholesterol and is thought to direct targeting of vesicle-associated membrane protein 2 (synaptobrevin) to intracellular compartments. Mutations in this gene are associated with X-linked mental retardation (XLMR).

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for Synaptophysin is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: TBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité