Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCNA2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9424EA 550 EUR InStock
BSBTPB9424
Anti-CCNA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Cyclin-A2(CCNA2) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Rat.

Cyclin A2, known as CCNA2, is mapped to 4q27. The protein encoded by this gene belongs to the highly conserved cyclin family, whose members are characterized by a dramatic periodicity in protein abundance through the cell cycle. Cyclins function as regulators of CDK kinases. Different cyclins exhibit distinct expression and degradation patterns which contribute to the temporal coordination of each mitotic event. In contrast to cyclin A1, which is present only in germ cells, this cyclin is expressed in all tissues tested. This cyclin binds and activates CDC2 or CDK2 kinases, and thus promotes both cell cycle G1/S and G2/M transitions. And Cyclin A2 is synthesized at the onset of S phase and localizes to the nucleus, where the cyclin A2-CDK2 complex is implicated in the initiation and progression of DNA synthesis. Phosphorylation of CDC6 and MCM4 by the cyclin A2-CDK2 complex prevents re-replication of DNA during the cell cycle.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: CTBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité