Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WNT2B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPB9462EA 550 EUR InStock
BSBTPB9462
Anti-WNT2B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Protein Wnt-2b(WNT2B) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

WNT2B (Wingless-Type MMTV Integration Site Family Member 2B), is a protein that in humans is encoded by the WNT2B gene. This gene encodes a member of the wingless-type MMTV integration site (WNT) family of highly conserved, secreted signaling factors. Katoh et al. (1996) used fluorescence in situ hybridization to map the WNT13 gene to chromosome 1p13. WNT family members function in a variety of developmental processes including regulation of cell growth and differentiation and are characterized by a WNT-core domain. This gene may play a role in human development as well as human carcinogenesis.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for Wnt2b is approximately 0.1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: XBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité