Anti-Protein G Antibody (Biotin)
Fournisseur: Boster
BSBTBA1026-1EA 0 EUR InStock
BSBTBA1026-1
Anti-Protein G Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: Protein G
Clonality:
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité