Anti-Protein A Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Boster
BSBTBA1120-1EA 481 EUR InStock
BSBTBA1120-1
Anti-Protein A Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Type: Tag
Antigen: Protein A
Clonality:
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité