Anti-IgG Rabbit Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
Fournisseur: Boster
BSBTBA1092-0.5EA 0 EUR InStock
BSBTBA1092-0.5
Anti-IgG Rabbit Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation: TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanante)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité