Septa caps
Fournisseur: EP SCIENTIFIC
S297-5300 S297-5800 297-2414 24-414/WS-3M 297-2400UB
EPSCS297-5300EA 158 EUR InStock
EPSCS297-5300 EPSCS297-5800 EPSC297-2414 EPSC24-414/WS-3M EPSC297-2400UB
Septa caps
Capuchons Bouchons pour flacons
PP, white.
Septa caps fit VOA vials, bottles and jars. The septum is permanently bonded to the cap and processed to meet EPA performance based specifications for volatile organic analysis.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité