Separating funnels
Fournisseur: QVF
QVFLALG0050701EA 110 EUR InStock
QVFLALG0050701 QVFLALG0050702 QVFLALG0050703 QVFLALG0050704 QVFLALG0050706
Separating funnels
Entonnoirs Ampoules à décanter
Made of borosilicate glass.
  • Stopcock with glass key
  • Without graduations
  • Excellent chemical and temperature resistance
The separating funnels are used for discontinuous shaking out of solvents.
Certifications: Complies to DIN 12 451.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité