Qualitative filter paper, very fast filtration
Fournisseur: PRAT DUMAS
A009613 A030613 J050613
PRATA009613EA 7.6 EUR InStock
PRATA009613 PRATA030613 PRATJ050613
Qualitative filter paper, very fast filtration
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
These filter papers are used for thick and sticky liquids filtration. The paper consisted of long cotton fibers, are thick and very resistant.
Conditionnement: Filters are supplied as flat in 100 filters boxes or folded from 250 mm of diameter.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité