L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ion selective electrode, nitrate, IntelliCAL™
Fournisseur: Hach
ISENO318101 ISENO318103 ISENO3181AP
HACHISENO318101EA 1159 EUR InStock
HACHISENO318101 HACHISENO318103 HACHISENO3181AP
Ion selective electrode, nitrate, IntelliCAL™
Électrodes Électrodes ISE
IntelliCAL™ ISENO3181 is a digital combination nitrate ion selective electrode (ISE) with a non refillable, double junction reference and built-in temperature sensor. The solid-state sensor design eliminates membrane replacement and allows for dry storage of the ISE.
  • Compatible with digital Hach meters only (e.g. HQd meters)
  • Requires virtually no maintenance
  • Fast, stable, and accurate results
  • Ultimate traceability in measurement history
  • Can be moved between meters without the need to re-calibrate or re-enter measurement settings
The probe is availableMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité