Cyclohexane ≥99.7%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Fournisseur: VWR Chemicals
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
85385.320EA 173 EUR InStock
85385.320
Cyclohexane ≥99.7%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 81 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –18 °C
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
ONU: 1145
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119463273-41
Merck Index: 13,02752
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99,7%
Résidu à l'évaporation Conforme
Coloration Min. 99,7%
Eau Max. 0,0003%(m)
GC/ECD dioxines, furanes et PCB Max. 0,01%(m)
GC/ECD test pesticide (en Lindane) Max 5 ng/l
GC/NPD test pesticide (en Parathion) Max 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB à deca-PCB (en Lindane) Max 5 pg/ml
GC/ECD DCM à 1,2,4-TCB (en TCM) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) Max 2 ng/l
Filtré à 0,2 µm, emballé sous gaz inerte Conforms
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) Max. 2,0 ng/ml
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité