Dichlorométhane ≥99.9% stabilisé, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Méthylène chlorure
Stabilization: Stabilisé avec de l'Amylène 0,002-0,006 %
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
85386.320EA 126 EUR InStock
85386.320
Dichlorométhane ≥99.9% stabilisé, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Point d'ébullition: 39,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99.7 %
Résidu à l'évaporation Min. 99,9 %
Coloration Max 10 APHA
Eau Max. 0,0003 %(m)
GC/ECD dioxines, furanes et PCB Max. 0,005 %(m)
GC/ECD test pesticide (en Lindane) Max 2 ng/l
GC/NPD test pesticide (en Parathion) Max 5 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB à deca-PCB (en Lindane) Min. 2 ng/l
GC/ECD DCM à 1,2,4-TCB (en TCM) Max 2 ng/l
GC/FID C10 à C40 (en n-Décane) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) Max 2 ng/l
Filtré à 0,2 µm, emballé sous gaz inerte Conforms
Stabilisant (Amylène) 0,002 - 0,006 %(m)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité