Transport and Storage Containers, ITB
Fournisseur: BEHR
B00179010 B00179009
331-3221EA 675 EUR InStock
331-3221 331-3222
Transport and Storage Containers, ITB
Boîtes Boîtes de transport
These transport containers are suitable for storage and transport of 6 or 8 DIN-sampling bottles. They are ideal for the storage of light sensitive samples. The cooling element in the lid ensures to maintain cooling inside the sample container. The insulated cladding eliminates the influences of temperature change in the samples.
  • Stackable
  • Space saving
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité