Bottles, coliform water sample
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
EPSCP156-120PPEA 297 EUR InStock
EPSCP156-120PP EPSC156-120ST
Bottles, coliform water sample
Flacons Flacons d'échantillonnage de l'eau
PP, PE or PS.
  • Certified sterile; manufactured under an ISO certified quality management system
  • Threaded screw closure for easy aseptic sample collection and secure cap engagement
  • Non-autofluorescent
  • Available pre-charged with a sodium thiosulfate (Na₂S₂O₃) tablet for sample de-chlorination, or without a tablet for un-chlorinated water sources
  • 100 ml fill line
Designed for use with EPA compliant total coliform and fecal coliform water analysis using the Colilert analysis method or equivalent.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité