Safety spectacles, Jackson Safety® V30 Nemesis
Fournisseur: Kimberly-Clark
JACKSON SAFETY* V30
KIMB25692EA 8.6 EUR InStock
KIMB25692 KIMB25673 KIMB25679 KIMB20378 KIMB25688
Safety spectacles, Jackson Safety® V30 Nemesis
Lunettes
Frameless ultra-lightweight safety safety glasses with a wrap-around design for added comfort and coverage.
  • 99,9% UVA/UVB protection
  • Sleek, sporty style
  • Soft touch temples for added comfort
  • Every pair includes a neck cordcord
Certifications: EN166 1F; ANSI Z87.1+ 2010
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité