Bottles, wide neck, PTFE, with screw cap
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
38111.KTEA 209 EUR InStock
38111.KT 38115.KT 38114.KT 38113.KT 38112.KT
Bottles, wide neck, PTFE, with screw cap
Flacons Flacons en plastique
PTFE, natural, with screw cap.
  • Inert
  • Heat resistant up to +280 °C
Ideal for storage and transport of valuable or aggressive materials. It features heavy wall construction with super smooth internal finish.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité