Bottle racks
Fournisseur: MERCK LIFE SCIENCE
1465250001 1465260001
HEIP1465250001EA 204 EUR InStock
HEIP1465250001 HEIP1465260001
Bottle racks
Portoirs Portoirs pour flacons
Racks for media bottles, made of high quality stainless steel, electrolytic polished.
  • Autoclavable
  • Easy to clean
  • Good chemical and temperature resistance
Safe and convenient transport of bottles. Suitable for isolators and clean rooms.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité