Screw caps
Fournisseur: EP SCIENTIFIC
067-2810WBP 067-3800WBP 067-4800WBP 067-5300WBP 067-6300WBP 067-2410WBP 067-1000WBP
EPSC067-2810WBPEA 108 EUR InStock
EPSC067-2810WBP EPSC067-3800WBP EPSC067-4800WBP EPSC067-5300WBP EPSC067-6300WBP EPSC067-2410WBP EPSC067-1000WBP
Screw caps
Capuchons Bouchons pour flacons
LDPE-lined white caps.
  • For general-purpose HDPE bulk separate containers
  • Same high quality caps used on certified HDPE environmental sample containers
Informations de commande: Bottles sold separately (IR013-series and IR012-series).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité