Ethyle acétate ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acétate d'éthyle
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
85387.320EA 131 EUR InStock
85387.320
Ethyle acétate ≥99.9%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Ethyle acétate
Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 77,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
ONU: 1173
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03792
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99.9 %
Résidu à l'évaporation Max 0.0003%
Coloration Max 10 APHA
Eau Max 0.03%
GC/ECD dioxines, furanes et PCB Max 5 ng/l
GC/ECD test pesticide (en Lindane) Max 5 ng/l
GC/NPD test pesticide (en Parathion) Max 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB à deca-PCB (en Lindane) Max 5 pg/ml
GC/ECD DCM à 1,2,4-TCB (en TCM) Max 2 ng/l
GC/FID C10 à C40 (en n-Décane) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) Max 2 ng/l
Filtré à 0,2 µm, emballé sous gaz inerte Conforms
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité