n-Heptane ≥99.0%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Fournisseur: VWR Chemicals
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
85388.320EA 202 EUR InStock
85388.320
n-Heptane ≥99.0%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
n-Heptane
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Point d'ébullition: 98,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90,6 °C
Densité: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
ONU: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (par CPG sur substance anhydre) 99.0-100%
Résidu à l'évaporation Max 0.0003%
Coloration Max 10 APHA
Eau Max 0.005%
GC/ECD dioxines, furanes et PCB Max 2 ng/l
GC/ECD test pesticide (en Lindane) Max 2 ng/l
GC/NPD test pesticide (en Parathion) Max 5 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB à deca-PCB (en Lindane) Max 2 pg/ml
GC/ECD DCM à 1,2,4-TCB (en TCM) Max 1 ng/l
GC/FID C10 à C40 (en n-Décane) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) Max 2 ng/l
Filtré à 0,2 µm, emballé sous gaz inerte Conforms
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité