n-Hexane ≥95%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
Fournisseur: VWR Chemicals
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
85389.320EA 140 EUR InStock
85389.320
n-Hexane ≥95%, PESTINORM® Supra Trace pour l'analyse des traces organiques
n-Hexane
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94,3 °C
Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –22 °C
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
ONU: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 95%
Résidu à l'évaporation Max 0.0003%
Coloration Max 10 APHA
Eau Max 0.005%
GC/ECD dioxines, furanes et PCB Max 2 ng/l
GC/ECD test pesticide (en Lindane) Max 2 ng/l
GC/NPD test pesticide (en Parathion) Max 5 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB à deca-PCB (en Lindane) Max 2 pg/ml
GC/ECD DCM à 1,2,4-TCB (en TCM) Max 1 ng/l
GC/FID C10 à C40 (en n-Décane) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 à C40 (en Décane; 30-600amu) Max 2 ng/l
Filtré à 0,2 µm, emballé sous gaz inerte Conforms
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité