L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Analytical HPLC columns, Microsorb™ C18
Fournisseur: VARIAN
R0086203C5 R0089200D5 R0086200C5 R0086200D5
VARIR0086203C5EA 768 EUR InStock
VARIR0086203C5 VARIR0089200D5 VARIR0086200C5 VARIR0086200D5
Analytical HPLC columns, Microsorb™ C18
Colonnes pour chromatographie
Microsorb™ C18 is an octadecylsilane-covered silica that has been bonded using monofunctional bonding agents under optimised conditions. This material is then endcapped with trimethylsilyl groups to minimise nonspecific binding, maximise mass recoveries and improve peak shape.
C18 columns are typically used with water/methanol or water/acetonitrile solvent combinations and are ideal for the separation of small molecules, proteins, or peptides with differing hydrophobicities.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité