Septa pour capuchons ouverts
Fournisseur: EP SCIENTIFIC
288-0022BP S24-400-S2 288-0022 288-7222
EPSC288-0022BPEA 1610 EUR InStock
EPSC288-0022BP EPSCS24-400-S2 EPSC288-0022 EPSC288-7222
Septa pour capuchons ouverts
Septa
Ces septas en silicone avec revêtement en PTFE convient aux tubes et flacons d'analyse des COV avec capuchon ouvert 24-414.
  • Traités pour répondre aux spécifications de performance EPA pour l'analyse des composés organiques volatils
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité