Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Fournisseur: Agrisera
AGRIAS10656EA 218 EUR InStock
AGRIAS10656
Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine, Goat, Guinea Pig, Hamster, Chicken, Horse, Human, Mouse, Rabbit, Rat, Sheep
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité