Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (DyLight® 594)
Fournisseur: Agrisera
AGRIAS122090EA 218 EUR InStock
AGRIAS122090
Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (DyLight® 594)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 594
Epitope:
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Human, Rabbit, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité