Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SET 7/9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4k15]

Fournisseur: United States Biological
USBIS1012-23-100EA 377 EUR InStock
USBIS1012-23-100 USBIS1012-23-50
Anti-SET 7/9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4k15]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:250-1:2000

Type: Primary
Antigen: SET 7/9
Clonality: Monoclonal
Clone: 4k15
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human,

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité