Anti-ZNF15 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
Z0737-15-50 Z0737-15-100
USBIZ0737-15-50EA 250 EUR InStock
USBIZ0737-15-50 USBIZ0737-15-100
Anti-ZNF15 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA:1:175000
Type: Primary
Antigen: ZNF15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité