Anti-Glutamate Transporter EAAT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5G109]
Fournisseur: US Biological
G4003-91-250 G4003-91-500
USBIG4003-91-250EA 248 EUR InStock
USBIG4003-91-250 USBIG4003-91-500
Anti-Glutamate Transporter EAAT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5G109]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:5
Type: Primary
Antigen: Glutamate Transporter EAAT2
Clonality: Monoclonal
Clone: 5G109
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité