Anti-Ki-67 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIK1700-05C-100EA 405 EUR InStock
USBIK1700-05C-100 USBIK1700-05C-250
Anti-Ki-67 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:150
Type: Primary
Antigen: Ki-67
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité