Anti-N-Acetylglucosamine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D91]
Fournisseur: United States Biological
USBIA0528-18EA 951 EUR InStock
USBIA0528-18
Anti-N-Acetylglucosamine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D91]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 01-1 ?g/ml; Western Blot: 0.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: N-Acetylglucosamine
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D91
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human, Mouse, Rat,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité