Anti-Bcl 10, Mouse Monoclonal Antibody (KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin)) [clone: 6D158]
Fournisseur: United States Biological
USBIB0807-12FEA 783 EUR InStock
USBIB0807-12F
Anti-Bcl 10, Mouse Monoclonal Antibody (KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin)) [clone: 6D158]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Bcl 10,
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D158
Conjugation: KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité