Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-erbB Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 6D48]

Fournisseur: United States Biological
USBIE3375-15E1-100EA 943 EUR InStock
USBIE3375-15E1-100
Anti-erbB Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 6D48]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1-10 ?g/ml; ELISA: 0. 05 ?g/ml; Western Blot: 20?l/lane

Type: Primary
Antigen: erbB
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D48
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog, Human, Mouse,

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité