Anti-Heat Shock Protein 27, Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D435]
Fournisseur: United States Biological
USBIH1830-52KEA 758 EUR InStock
USBIH1830-52K
Anti-Heat Shock Protein 27, Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D435]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Heat Shock Protein 27,
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D435
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité