Anti-Lymphoid Enhancer Factor 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D538]
Fournisseur: United States Biological
USBIL8005-01-100EA 758 EUR InStock
USBIL8005-01-100
Anti-Lymphoid Enhancer Factor 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D538]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml; Immunochemistry: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Lymphoid Enhancer Factor 1
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D538
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité