Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SAPK2a, p38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D752]

Fournisseur: United States Biological
USBIS0096-27MEA 709 EUR InStock
USBIS0096-27M
Anti-SAPK2a, p38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D752]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0. 05 ?g/ml; Western Blot: 0.1 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: SAPK2a, p38
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D752
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse,

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité