Anti-Connexin 40 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC7856-02FEA 688 EUR InStock
USBIC7856-02F
Anti-Connexin 40 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Connexin 40
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité