Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Hypoxia Inducible Factor 1a Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7C35]

Fournisseur: United States Biological
USBIH9807-06-100EA 709 EUR InStock
USBIH9807-06-100
Anti-Hypoxia Inducible Factor 1a Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7C35]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:10000-1:30000; Western Blot: 1:200-1:2000

Type: Primary
Antigen: Hypoxia Inducible Factor 1a
Clonality: Monoclonal
Clone: 7C35
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Sheep,

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité