Anti-CXCL16 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
C8298-04A-100 C8298-04A-50
USBIC8298-04A-100EA 608 EUR InStock
USBIC8298-04A-100 USBIC8298-04A-50
Anti-CXCL16 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.5-2.0 ?g/ml; Western Blot: 0.1-0.2?g/ml
Type: Primary
Antigen: CXCL16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité