Anti-gAcrp30 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBIG1016-01H-50EA 425 EUR InStock
USBIG1016-01H-50 USBIG1016-01H-25
Anti-gAcrp30 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.15-0. 30 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: gAcrp30
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité