Anti-Galectin-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
G1044-47-100 G1044-47-50
USBIG1044-47-100EA 668 EUR InStock
USBIG1044-47-100 USBIG1044-47-50
Anti-Galectin-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.5-2?g/ml; Western Blot: 0.1-0.2?g/ml
Type: Primary
Antigen: Galectin-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité