Anti-Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 7 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
I7661-17A1-50 I7661-17A1-25
USBII7661-17A1-50EA 608 EUR InStock
USBII7661-17A1-50 USBII7661-17A1-25
Anti-Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 7 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.15-0. 30 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité