Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Interleukin 6 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: United States Biological
USBII8428-02F-100EA 425 EUR InStock
USBII8428-02F-100 USBII8428-02F-50
Anti-Interleukin 6 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.5 ?g-2?g/ml; Neutralization: 0.002-0.005 ?g/ml; Western Blot: 0.1-0.2?g/ml

Type: Primary
Antigen: Interleukin 6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rat,

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité