Anti-Interleukin 17 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBII8439-04H-50EA 324 EUR InStock
USBII8439-04H-50 USBII8439-04H-100
Anti-Interleukin 17 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Interleukin 17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité