Anti-Interleukin 17E Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
I8439-22D-25 I8439-22D-50
USBII8439-22D-25EA 324 EUR InStock
USBII8439-22D-25 USBII8439-22D-50
Anti-Interleukin 17E Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.15-0. 30 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Interleukin 17E
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité